2-Chloro-5-iodophenol
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Gevaar
|
OR6603-5G
OR6603-25G
OR6603-1G
APOSOR6603-5GEA
48.3
EUR
APOSOR6603-5G
APOSOR6603-25G
APOSOR6603-1G
2-Chloro-5-iodophenol
2-Chloro-5-iodophenol
Formule:
C₆H₄ClIO MW: 254.4500 g/mol Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00672969 CAS nummer: 289039-26-5 UN: 1759 ADR: 8 III |