Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
Ethyl 4-chloro-2-methylthio-5-pyrimidinecarboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylsulphanyl)pyrimidine-5-carboxylate, Ethyl 4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
OR6605-100G
OR6605-25G
OR6605-5G
APOSOR6605-100GEA
65.8
EUR
APOSOR6605-100G
APOSOR6605-25G
APOSOR6605-5G
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate 98%
Ethyl-4-chloro-2-(methylthio)pyrimidine-5-carboxylate
Formule:
C₈H₉ClN₂O₂S Smeltpunt: 60…63 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00006085 CAS nummer: 5909-24-0 EINECS: 227-619-0 |