2,3-Diaminobenzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6615-25G OR6615-5G
APOSOR6615-25GEA 282 EUR
APOSOR6615-25G APOSOR6615-5G
2,3-Diaminobenzoic acid
2,3-Diaminobenzoic acid
Formule: C₇H₈N₂O₂
Smeltpunt: 178…183 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00137818
CAS nummer: 603-81-6