2-Aminoisonicotinonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6619-1G OR6619-5G
APOSOR6619-1GEA 22 EUR
APOSOR6619-1G APOSOR6619-5G
2-Aminoisonicotinonitrile
2-Aminoisonicotinonitrile
Formule: C₆H₅N₃
Smeltpunt: 148…152 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03791310
CAS nummer: 42182-27-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III