4-Amino-m-anisic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6621-100G OR6621-25G OR6621-5G
APOSOR6621-100GEA 307 EUR
APOSOR6621-100G APOSOR6621-25G APOSOR6621-5G
4-Amino-m-anisic acid
4-Amino-m-anisic acid
Formule: C₈H₉NO₃
Smeltpunt: 186…188 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00016539
CAS nummer: 2486-69-3