3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6622-5G OR6622-10G
APOSOR6622-5GEA 22 EUR
APOSOR6622-5G APOSOR6622-10G
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
3-Chloropyridine-2-carbonitrile
Formule: C₆H₃ClN₂
Smeltpunt: 83…85 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03788834
CAS nummer: 38180-46-0
UN: 3439
ADR: 6.1,III