Cyclopentylacetic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
Synoniemen:
2-Cyclopentylacetic acid
OR6624-100G
OR6624-25G
OR6624-5G
APOSOR6624-100GEA
277
EUR
APOSOR6624-100G
APOSOR6624-25G
APOSOR6624-5G
Cyclopentylacetic acid
Cyclopentylacetic acid
Formule:
C₇H₁₂O₂ MW: 128.17 g/mol Kookpunt: 133…134 °C/23mmHg Dichtheid: 1.023 g/cm³ (25 °C) Vlampunt: 109 °C Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur |
MDL Nummer:
MFCD00001387 CAS nummer: 1123-00-8 EINECS: 214-368-7 |