1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6626-100G OR6626-25G OR6626-5G
APOSOR6626-100GEA 71.6 EUR
APOSOR6626-100G APOSOR6626-25G APOSOR6626-5G
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
1-Bromo-4-chloro-3-nitrobenzene
Formule: C₆H₃BrClNO₂
Smeltpunt: 70…72 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD05863216
CAS nummer: 16588-24-2