3-Methoxythiophene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6628-100G OR6628-25G OR6628-5G
APOSOR6628-100GEA 110 EUR
APOSOR6628-100G APOSOR6628-25G APOSOR6628-5G
3-Methoxythiophene
3-Methoxythiophene
Formule: C₅H₆OS
Kookpunt: 80…82 °C/65mmHg
Dichtheid: 1,143 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 49 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00043894
CAS nummer: 17573-92-1
UN: 1993
ADR: 3,III