2-Nitro-p-toluidine 98+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 4-Methyl-2-nitroaniline, 4-Amino-3-nitrotoluene, 2-Nitro-4-methylaniline
OR6639-100G OR6639-2.5KG OR6639-500G
APOSOR6639-100GEA 72 EUR
APOSOR6639-100G APOSOR6639-2.5KG APOSOR6639-500G
2-Nitro-p-toluidine 98+%
2-Nitro-p-toluidine
Formule: C₇H₈N₂O₂
MW: 152.15 g/mol
Kookpunt: 169 °C/12mmHg
Smeltpunt: 115…118 °C
Dichtheid: 1.31 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 157 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00007907
CAS nummer: 89-62-3
EINECS: 201-924-9
UN: 2660
ADR: 6.1 III