5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6640-25G OR6640-5G
APOSOR6640-25GEA 330 EUR
APOSOR6640-25G APOSOR6640-5G
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
5-Chloro-2,4-dinitrotoluene
Formule: C₇H₅ClN₂O₄
Smeltpunt: 87…91 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00041235
CAS nummer: 51676-74-5
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable