3-Chlorophenylboronic acid 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings:
(No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
|
Waarschuwing
|
OR6642-100G
OR6642-500G
APOSOR6642-100GEA
81.8
EUR
APOSOR6642-100G
APOSOR6642-500G
3-Chlorophenylboronic acid 98%
3-Chlorophenylboronic acid
Formule:
C₆H₆BClO₂ Smeltpunt: 180…189 °C Bewaar temperatuur: Koelkast |
MDL Nummer:
MFCD00161354 CAS nummer: 63503-60-6 |