7-Methylindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6655-25G OR6655-100G
APOSOR6655-25GEA 57 EUR
APOSOR6655-25G APOSOR6655-100G
7-Methylindole
7-Methylindole
Formule: C₉H₉N
Kookpunt: 266 °C
Smeltpunt: 80…84 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00005684
CAS nummer: 933-67-5
EINECS: 213-270-1