4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6659-1G OR6659-250MG OR6659-5G
APOSOR6659-1GEA 24.9 EUR
APOSOR6659-1G APOSOR6659-250MG APOSOR6659-5G
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
4-Amino-6-chloropyrimidine-5-carboxaldehyde
Formule: C₅H₄ClN₃O
Smeltpunt: >300 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03789626
CAS nummer: 14160-93-1
EINECS: 238-005-7