2,5-Dimethylthiophenol 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6661-25G OR6661-5G
APOSOR6661-25GEA 0 EUR
APOSOR6661-25G APOSOR6661-5G
2,5-Dimethylthiophenol 98%
2,5-Dimethylthiophenol
Formule: C₈H₁₀S
Kookpunt: 126,3 °C/50mmHg
Dichtheid: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00010020
CAS nummer: 4001-61-0
EINECS: 223-649-3
UN: 3334
ADR: 9,III