Methyl (2E)-pent-2-enoate
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6667-25G OR6667-5G
APOSOR6667-25GEA 316 EUR
APOSOR6667-25G APOSOR6667-5G
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Methyl (2E)-pent-2-enoate
Formule: C₆H₁₀O₂
Kookpunt: 142…145 °C
Vlampunt: 16–26 °C
Bewaar temperatuur: Vriezer
MDL Nummer: MFCD00137611
CAS nummer: 15790-88-2
UN: 1993
ADR: 3,II