ω,3-Dichloroacetophenone
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: 3-Chlorophenacyl chloride
OR6674-1G OR6674-25G OR6674-5G
APOSOR6674-1GEA 67.2 EUR
APOSOR6674-1G APOSOR6674-25G APOSOR6674-5G
ω,3-Dichloroacetophenone
ω,3-Dichloroacetophenone
Formule: C₈H₆Cl₂O
Smeltpunt: 40…42 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD07783975
CAS nummer: 21886-56-6
UN: 3261
ADR: 8,III