4-(Phenylsulphanyl)aniline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Phenylthio)aniline
OR6679-1G OR6679-5G OR6679-250MG
APOSOR6679-1GEA 93.5 EUR
APOSOR6679-1G APOSOR6679-5G APOSOR6679-250MG
4-(Phenylsulphanyl)aniline
4-(Phenylsulphanyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₁NS
MW: 201.29 g/mol
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00094027
CAS nummer: 1135-14-4