4-Benzyloxyaniline 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6680-100G OR6680-25G
APOSOR6680-100GEA 196 EUR
APOSOR6680-100G APOSOR6680-25G
4-Benzyloxyaniline 98%
4-Benzyloxyaniline
Formule: C₁₃H₁₃NO
Smeltpunt: 45…46 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00025318
CAS nummer: 6373-46-2