4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6685-25G OR6685-5G OR6685-100G
APOSOR6685-25GEA 29.2 EUR
APOSOR6685-25G APOSOR6685-5G APOSOR6685-100G
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
4-Iodo-1-methyl-1H-pyrazole
Formule: C₄H₅IN₂
Smeltpunt: 59…64 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05663860
CAS nummer: 39806-90-1