5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6687-1G OR6687-25G OR6687-5G
APOSOR6687-1GEA 22 EUR
APOSOR6687-1G APOSOR6687-25G APOSOR6687-5G
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
5-Bromo-2,4-dimethoxypyrimidine
Formule: C₆H₇BrN₂O₂
Smeltpunt: 62…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00038016
CAS nummer: 56686-16-9