(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6693-25G OR6693-5G OR6693-100G
APOSOR6693-25GEA 40.9 EUR
APOSOR6693-25G APOSOR6693-5G APOSOR6693-100G
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol 99%
(S)-(-)-1,1'-Bi-2-naphthol
Formule: C₂₀H₁₄O₂
Smeltpunt: 207…210 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00004068
CAS nummer: 18531-99-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable