4,4'-Diiodobiphenyl 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6696-100G OR6696-25G
APOSOR6696-100GEA 217 EUR
APOSOR6696-100G APOSOR6696-25G
4,4'-Diiodobiphenyl 98%
4,4'-Diiodobiphenyl
Formule: C₁₂H₈I₂
Smeltpunt: 201…204 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001057
CAS nummer: 3001-15-8
EINECS: 221-080-5
UN: 3152
ADR: 9,II