Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: Cyclopentanecarboxylic chloride
OR6700-100G OR6700-25G OR6700-5G
APOSOR6700-100GEA 382 EUR
APOSOR6700-100G APOSOR6700-25G APOSOR6700-5G
Cyclopentanecarbonyl chloride 98%
Cyclopentanecarbonyl chloride
Formule: C₆H₉ClO
MW: 132.59 g/mol
Kookpunt: 161…162 °C
Dichtheid: 1.091 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 60 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001370
CAS nummer: 4524-93-0
EINECS: 224-856-1
UN: 2920
ADR: 8+3 II