4-Chloroindole
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6700T-1G OR6700T-25G OR6700T-5G
APOSOR6700T-1GEA 22 EUR
APOSOR6700T-1G APOSOR6700T-25G APOSOR6700T-5G
4-Chloroindole
4-Chloroindole
Formule: C₈H₆ClN
Kookpunt: 129…130 °C/4mmHg
Dichtheid: 1,259 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00005665
CAS nummer: 25235-85-2
EINECS: 246-747-8