2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6701-100G OR6701-25G OR6701-500G
APOSOR6701-100GEA 95 EUR
APOSOR6701-100G APOSOR6701-25G APOSOR6701-500G
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
2-Bromo-5-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO
Smeltpunt: 66 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00462870
CAS nummer: 174265-12-4