5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6702-100G OR6702-25G OR6702-5G
APOSOR6702-100GEA 89.2 EUR
APOSOR6702-100G APOSOR6702-25G APOSOR6702-5G
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
5-Bromo-2-chlorobenzaldehyde
Formule: C₇H₄BrClO
Smeltpunt: 56…58 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445659
CAS nummer: 189628-37-3