2,3-Dimethylbenzaldehyde
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6703-100G OR6703-25G
APOSOR6703-100GEA 222 EUR
APOSOR6703-100G APOSOR6703-25G
2,3-Dimethylbenzaldehyde
2,3-Dimethylbenzaldehyde
Formule: C₉H₁₀O
Kookpunt: 86…88 °C/10mmHg
Dichtheid: 1,029 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 101 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00798004
CAS nummer: 5779-93-1