2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6705-25G OR6705-5G
APOSOR6705-25GEA 29.2 EUR
APOSOR6705-25G APOSOR6705-5G
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
2-Bromo-5-chlorobenzonitrile
Formule: C₇H₃BrClN
Smeltpunt: 138…139 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD08445660
CAS nummer: 57381-37-0