α,3-Dibromotoluene 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6706-100G OR6706-25G OR6706-5G
APOSOR6706-100GEA 0 EUR
APOSOR6706-100G APOSOR6706-25G APOSOR6706-5G
α,3-Dibromotoluene 97%
α,3-Dibromotoluene
Formule: C₇H₆Br₂
Kookpunt: 128…130 °C/12mmHg
Smeltpunt: 40…42 °C
Dichtheid: 1,56 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000176
CAS nummer: 823-78-9
EINECS: 212-519-1
UN: 3261
ADR: 8,II