α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6708-100G OR6708-25G OR6708-5G
APOSOR6708-100GEA 604 EUR
APOSOR6708-100G APOSOR6708-25G APOSOR6708-5G
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
α-Chloro-2-methyl-3-nitrotoluene
Formule: C₈H₈ClNO₂
Smeltpunt: 43…46 °C
Vlampunt: 113 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007165
CAS nummer: 60468-54-4
EINECS: 262-249-3
UN: 3261
ADR: 8,II