4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6710-1G OR6710-5G OR6710-10G
APOSOR6710-1GEA 22 EUR
APOSOR6710-1G APOSOR6710-5G APOSOR6710-10G
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
4-Chloro-3-nitrobenzoyl chloride
Formule: C₇H₃Cl₂NO₃
Smeltpunt: 47…54 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00035743
CAS nummer: 38818-50-7
EINECS: 254-133-6
UN: 3261
ADR: 8,II