3-Chloroisonicotinic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Chloropyridine-4-carboxylic acid
OR6711-100G OR6711-25G OR6711-5G
APOSOR6711-100GEA 331 EUR
APOSOR6711-100G APOSOR6711-25G APOSOR6711-5G
3-Chloroisonicotinic acid
3-Chloroisonicotinic acid
Formule: C₆H₄ClNO₂
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03094685
CAS nummer: 88912-27-0