1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6723-1G OR6723-250MG
APOSOR6723-1GEA 81.8 EUR
APOSOR6723-1G APOSOR6723-250MG
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride 95+%
1,3-benzodioxole-5-sulphonyl chloride
Formule: C₇H₅ClO₄S
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD04974524
CAS nummer: 115010-10-1
UN: 3261
ADR: 8,III