4-Iodobenzoyl chloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
Synoniemen: p-Iodobenzoyl chloride
OR6727-100G OR6727-250G OR6727-25G
APOSOR6727-100GEA 110 EUR
APOSOR6727-100G APOSOR6727-250G APOSOR6727-25G
4-Iodobenzoyl chloride 97%
4-Iodobenzoyl chloride
Formule: C₇H₄ClIO
MW: 266.47 g/mol
Kookpunt: 120…121 °C/1mmHg
Smeltpunt: 61…65 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00001058
CAS nummer: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
UN: 3261
ADR: 8 II