trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: L-4-Hydroxyproline, (S)-(-)-trans-4-Hydroxyproline, L(-)-trans-4-Hydroxyproline, 4-Hydroxy-L-Proline, (2S,4R)-4-Hydroxypyrrolidine-2-carboxylic acid, H-Hyp-OH
OR6733-100G OR6733-500G OR6733-25G
APOSOR6733-100GEA 22 EUR
APOSOR6733-100G APOSOR6733-500G APOSOR6733-25G
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
trans-4-Hydroxy-L(-)-proline
Formule: C₅H₉NO₃
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00064320
CAS nummer: 51-35-4
EINECS: 200-091-9