(±)-β-Methylphenethylamine 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6734-1G OR6734-25G OR6734-5G
APOSOR6734-1GEA 77.5 EUR
APOSOR6734-1G APOSOR6734-25G APOSOR6734-5G
(±)-β-Methylphenethylamine 98%
(±)-β-Methylphenethylamine
Formule: C₉H₁₃N
Kookpunt: 82…84 °C/10mmHg
Dichtheid: 0,93 g/cm³ (25 °C)
Vlampunt: 79 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00008144
CAS nummer: 582-22-9
UN: 2735
ADR: 8,III