2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 90%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6735-1G OR6735-250MG OR6735-5G OR6735-100MG
APOSOR6735-1GEA 73 EUR
APOSOR6735-1G APOSOR6735-250MG APOSOR6735-5G APOSOR6735-100MG
2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline 90%
2-(1,3-Oxazol-5-yl)aniline
Formule: C₉H₈N₂O
Smeltpunt: 53…56 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD07772822
CAS nummer: 774238-36-7
UN: 2811
ADR: 6.1,III