4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6745-1G OR6745-10G OR6745-5G
APOSOR6745-1GEA 150 EUR
APOSOR6745-1G APOSOR6745-10G APOSOR6745-5G
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
4-(2-Methylthiazol-4-yl)benzoic acid
Formule: C₁₁H₉NO₂S
Smeltpunt: 263…268 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD02225088
CAS nummer: 294620-60-3