Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6758-1G OR6758-5G
APOSOR6758-1GEA 58.8 EUR
APOSOR6758-1G APOSOR6758-5G
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate 97%
Ethyl 5-(Thiophen-2-yl)isoxazole-3-carboxylate
Formule: C₁₀H₉NO₃S
Smeltpunt: 48…51 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD02090509
CAS nummer: 90924-54-2
Order Now
Specificaties
Environmentally Preferable