4-Biphenylmethyl chloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6777-1G OR6777-25G OR6777-5G
APOSOR6777-1GEA 22 EUR
APOSOR6777-1G APOSOR6777-25G APOSOR6777-5G
4-Biphenylmethyl chloride
4-Biphenylmethyl chloride
Formule: C₁₃H₁₁Cl
Smeltpunt: 71…73 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00000917
CAS nummer: 1667-11-4