3-Bromosalicylaldehyde 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Bromo-2-hydroxybenzaldehyde
OR6778-25G OR6778-5G OR6778-100G
APOSOR6778-25GEA 120 EUR
APOSOR6778-25G APOSOR6778-5G APOSOR6778-100G
3-Bromosalicylaldehyde 98%
3-Bromosalicylaldehyde
Formule: C₇H₅BrO₂
Smeltpunt: 53…57 °C
Vlampunt: >110 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00016587
CAS nummer: 1829-34-1