3-Nitro-o-phenylenediamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 3-Nitrobenzene-1,2-diamine, 3-Nitro-1,2-phenylenediamine
OR6780-1G OR6780-5G OR6780-10G OR6780-25G
APOSOR6780-1GEA 27.8 EUR
APOSOR6780-1G APOSOR6780-5G APOSOR6780-10G APOSOR6780-25G
3-Nitro-o-phenylenediamine 97%
3-Nitro-o-phenylenediamine
Formule: C₆H₇N₃O₂
Smeltpunt: 156…162 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00007722
CAS nummer: 3694-52-8
EINECS: 223-013-5