(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6781-100G OR6781-25G OR6781-5G
APOSOR6781-100GEA 426 EUR
APOSOR6781-100G APOSOR6781-25G APOSOR6781-5G
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride 97%
(4-(Benzyloxy)phenyl)hydrazine hydrochloride
Formule: C₁₃H₁₅ClN₂O
Smeltpunt: 254 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD00137741
CAS nummer: 52068-30-1