4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6782-1G OR6782-250MG
APOSOR6782-1GEA 61.4 EUR
APOSOR6782-1G APOSOR6782-250MG
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
4'-Chloro-2,2':6',2''-terpyridine
Formule: C₁₅H₁₀ClN₃
Smeltpunt: 148…150 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00191930
CAS nummer: 128143-89-5