(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 2-(4-Iodophenyl)acetonitrile, 4-Iodobenzyl cyanide, 4-Iodophenylacetonitrile
OR6785-1G OR6785-25G OR6785-5G OR6785-100G
APOSOR6785-1GEA 17.7 EUR
APOSOR6785-1G APOSOR6785-25G APOSOR6785-5G APOSOR6785-100G
(4-Iodophenyl)acetonitrile 98%
(4-Iodophenyl)acetonitrile
Formule: C₈H₆IN
MW: 243.05 g/mol
Kookpunt: 300
Smeltpunt: 53…57 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00060306
CAS nummer: 51628-12-7