Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
Synoniemen: 4-(Aminomethyl)benzoic Acid Methyl Ester Hydrochloride, Methyl 4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
OR6787-25G OR6787-5G
APOSOR6787-25GEA 80.4 EUR
APOSOR6787-25G APOSOR6787-5G
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Methyl-4-(aminomethyl)benzoate hydrochloride
Formule: C₉H₁₁NO₂
MW: 201.65 g/mol
Smeltpunt: 234…243 °C (ontbinding)
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD00182671
CAS nummer: 6232-11-7