4-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6790-1G OR6790-5G
APOSOR6790-1GEA 24.6 EUR
APOSOR6790-1G APOSOR6790-5G
4-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline 97%
4-(Piperidin-1-ylmethyl)aniline
Formule: C₁₂H₁₈N₂
Smeltpunt: 87…88 °C
Bewaar temperatuur: Kamertemperatuur
MDL Nummer: MFCD03422516
CAS nummer: 29608-05-7
UN: 3261
ADR: 8,III