1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Waarschuwing
OR6792-1G OR6792-500MG OR6792-5G
APOSOR6792-1GEA 29.2 EUR
APOSOR6792-1G APOSOR6792-500MG APOSOR6792-5G
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine 97%
1-Methyl-1H-indol-5-ylamine
Formule: C₉H₁₀N₂
Smeltpunt: 101…104 °C
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD03839873
CAS nummer: 102308-97-4
UN: 2811
ADR: 6.1,III