3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
Leverancier: Apollo Scientific
Ratings: (No Reviews)
Total Ratings: 0
Avg. Ratings: 0.0 out of 5
Gevaar
OR6795-10G OR6795-5G
APOSOR6795-10GEA 437 EUR
APOSOR6795-10G APOSOR6795-5G
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine 97%
3-Pyrrolidin-1-ylphenylamine
Formule: C₁₀H₁₄N₂
Bewaar temperatuur: Koelkast
MDL Nummer: MFCD05259334
CAS nummer: 115833-93-7
UN: 2810
ADR: 6.1,III